Stampa…
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-hydroxy-3-picoline
OR345364-1G OR345364-5G
APOSOR345364-1GEA 61.1 EUR
APOSOR345364-1G APOSOR345364-5G
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-hydroxy-3-methylpyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,024 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839267
CAS Number: 1003711-43-0