Stampa…
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345359-1G OR345359-5G OR345359-10G
APOSOR345359-1GEA 89.9 EUR
APOSOR345359-1G APOSOR345359-5G APOSOR345359-10G
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 97%
2-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839256
CAS Number: 51564-92-2