Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345351-1G OR345351-5G
APOSOR345351-1GEA 143 EUR
APOSOR345351-1G APOSOR345351-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Peso molecolare: 162,1500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834780
CAS Number: 479028-72-3