6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Bromo-3-hydroxy-2-nitropyridine
OR345348-1G
OR345348-5G
APOSOR345348-1GEA
68.4
EUR
APOSOR345348-1G
APOSOR345348-5G
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol 97%
6-Bromo-2-nitropyridin-3-ol
Formula:
C₅H₃BrN₂O₃ Peso molecolare: 218,9900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261204 CAS Number: 443956-08-9 |