Stampa…
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345347-1G OR345347-25G OR345347-5G
APOSOR345347-1GEA 69.6 EUR
APOSOR345347-1G APOSOR345347-25G APOSOR345347-5G
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
2-Amino-6-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13193513
CAS Number: 442129-37-5