Stampa…
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-2-chloropyridine-3-carboxylic acid
OR345344-250MG OR345344-100MG
APOSOR345344-250MGEA 232 EUR
APOSOR345344-250MG APOSOR345344-100MG
5-Amino-2-chloronicotinic acid
5-Amino-2-chloronicotinic acid
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658302
CAS Number: 42959-39-7