Stampa…
2-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345343-100G OR345343-25G
APOSOR345343-100GEA 144 EUR
APOSOR345343-100G APOSOR345343-25G
2-Bromo-p-toluonitrile 98%
2-Bromo-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00158968
CAS Number: 42872-73-1