Stampa…
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-chloro-3-hydroxypyridine
OR345338-10G OR345338-25G
APOSOR345338-10GEA 77.1 EUR
APOSOR345338-10G APOSOR345338-25G
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol 98%
2-Amino-5-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,5590 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706179
CAS Number: 40966-87-8