Stampa…
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345300-5G OR345300-10G OR345300-25G
APOSOR345300-5GEA 109 EUR
APOSOR345300-5G APOSOR345300-10G APOSOR345300-25G
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
2-Bromo-3-chloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrClN₂O₂
Peso molecolare: 237,4400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061302
CAS Number: 22353-41-9