Stampa…
2-Iodo-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345296-1G OR345296-250MG OR345296-500MG
APOSOR345296-1GEA 364 EUR
APOSOR345296-1G APOSOR345296-250MG APOSOR345296-500MG
2-Iodo-4-methylpyridine
2-Iodo-4-methylpyridine
Formula: C₆H₆IN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12963767
CAS Number: 22282-60-6