Stampa…
5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345295-10G OR345295-25G OR345295-5G
APOSOR345295-10GEA 118 EUR
APOSOR345295-10G APOSOR345295-25G APOSOR345295-5G
5-Acetyl-2-methoxypyridine 98%
5-Acetyl-2-methoxypyridine
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664350
CAS Number: 213193-32-9