Stampa…
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345288-10G OR345288-25G OR345288-5G
APOSOR345288-10GEA 90.2 EUR
APOSOR345288-10G APOSOR345288-25G APOSOR345288-5G
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine 98%
3-Bromo-2-methyl-5-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08688606
CAS Number: 186593-42-0