Stampa…
5-Nitropyridin-3-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345287-1G OR345287-250MG
APOSOR345287-1GEA 183 EUR
APOSOR345287-1G APOSOR345287-250MG
5-Nitropyridin-3-ol 95%
5-Nitropyridin-3-ol
Formula: C5H4N2O3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114224
CAS Number: 186593-26-0