Stampa…
2-Cyanoisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR345273-1G OR345273-5G
APOSOR345273-1GEA 0 EUR
APOSOR345273-1G APOSOR345273-5G
2-Cyanoisonicotinic acid
2-Cyanoisonicotinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Punto di fusione: 236 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411729
CAS Number: 161233-97-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III