Stampa…
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Chloro-4-iodo-3-picoline
OR345265-10G OR345265-1G OR345265-5G
APOSOR345265-10GEA 198 EUR
APOSOR345265-10G APOSOR345265-1G APOSOR345265-5G
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
2-Chloro-4-iodo-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅ClIN
Punto di fusione: 101…106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095293
CAS Number: 153034-88-9