3-Chloro-4-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C5H3ClN2O2 Punto di ebollizione: 256 °C Punto di fusione: 25…26 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00490146 CAS Number: 13194-60-0 |