Stampa…
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345245-1G OR345245-5G
APOSOR345245-1GEA 0 EUR
APOSOR345245-1G APOSOR345245-5G
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol 97%
5-Bromo-6-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835248
CAS Number: 130115-85-4