Stampa…
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345207-1G OR345207-5G OR345207-25G
APOSOR345207-1GEA 181 EUR
APOSOR345207-1G APOSOR345207-5G APOSOR345207-25G
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
2-Methoxy-6-methyl-3-nitropyridine
Formula: C₇H₈N₂O₃
Peso molecolare: 168,150 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095074
CAS Number: 112163-03-8