Stampa…
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-6-chloro-2-bromopyridine, 2-Bromo-6-chloro-3-pyridylamine, 2-Bromo-6-chloropyridin-3-amine
OR345185-1G OR345185-5G
APOSOR345185-1GEA 61.1 EUR
APOSOR345185-1G APOSOR345185-5G
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-6-chloropyridine
Formula: C₅H₄BrClN₂
Peso molecolare: 207,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504927
CAS Number: 1050501-88-6