Stampa…
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-5-nitropyridine, 5-Nitropicolinonitrile
OR345166-5G OR345166-1G OR345166-25G
APOSOR345166-5GEA 314 EUR
APOSOR345166-5G APOSOR345166-1G APOSOR345166-25G
5-Nitropyridine-2-carbonitrile 95+%
5-Nitropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃N₃O₂
Peso molecolare: 149,1069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368184
CAS Number: 100367-55-3