Stampa…
4-Methoxy-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345161-25G OR345161-5G
APOSOR345161-25GEA 33.5 EUR
APOSOR345161-25G APOSOR345161-5G
4-Methoxy-o-toluic acid
4-Methoxy-o-toluic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 177…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020291
CAS Number: 6245-57-4