Stampa…
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345153-1G OR345153-10G OR345153-5G
APOSOR345153-1GEA 94.4 EUR
APOSOR345153-1G APOSOR345153-10G APOSOR345153-5G
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 95+%
4-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Formula: C₅H₄BrIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781147
CAS Number: 902837-39-2