4-Iodo-2-methoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇IO₃ Punto di fusione: 147…151 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD07780726 CAS Number: 89942-34-7 |