Stampa…
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345146-100MG OR345146-250MG
APOSOR345146-100MGEA 227 EUR
APOSOR345146-100MG APOSOR345146-250MG
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine 95+%
2-Benzyloxy-3-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798282
CAS Number: 885952-26-1