Stampa…
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Benzyloxybenzoic acid
OR345143-25G OR345143-5G
APOSOR345143-25GEA 142 EUR
APOSOR345143-25G APOSOR345143-5G
2-(Benzyloxy)benzoic acid
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051940
CAS Number: 14389-86-7