Stampa…
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345140-1G OR345140-25G OR345140-5G
APOSOR345140-1GEA 58 EUR
APOSOR345140-1G APOSOR345140-25G APOSOR345140-5G
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Punto di fusione: 190…195 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01098212
CAS Number: 78238-14-9