Stampa…
Ketorolac 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid, Ketorolaco, Ketorolacum
OR345134-10G OR345134-1G OR345134-5G
APOSOR345134-10GEA 582 EUR
APOSOR345134-10G APOSOR345134-1G APOSOR345134-5G
Ketorolac 95%
Ketorolac
Formula: C₁₅H₁₃NO₃
Peso molecolare: 255,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00864281
CAS Number: 74103-06-3