Stampa…
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Benzyloxy)pyridin-3-ol
OR345132-1G OR345132-5G
APOSOR345132-1GEA 80 EUR
APOSOR345132-1G APOSOR345132-5G
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine 98%
2-Benzyloxy-5-hydroxypyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO₂
Peso molecolare: 201,2212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798281
CAS Number: 725256-57-5