Stampa…
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR345117-10G OR345117-5G
APOSOR345117-10GEA 230 EUR
APOSOR345117-10G APOSOR345117-5G
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
3-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₅NO₅
Peso molecolare: 183,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017003
CAS Number: 602-00-6