2-Acetyl-4-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
OR345116-10G
OR345116-5G
APOSOR345116-10GEA
105
EUR
APOSOR345116-10G
APOSOR345116-5G
2-Acetyl-4-methylpyridine 98%
2-Acetyl-4-methylpyridine
Formula:
C₈H₉NO Peso molecolare: 135,1632 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863638 CAS Number: 59576-26-0 |