Stampa…
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR345112-25G OR345112-5G
APOSOR345112-25GEA 331 EUR
APOSOR345112-25G APOSOR345112-5G
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
2-Chloro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045855
CAS Number: 56363-84-9