2-Chloro-3-nitrobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄ClNO₄ Punto di fusione: 182…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007069 CAS Number: 3970-35-2 |