Stampa…
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345090-10G OR345090-5G
APOSOR345090-10GEA 51 EUR
APOSOR345090-10G APOSOR345090-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine 97+%
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,03 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086033
CAS Number: 38940-62-4