Stampa…
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-p-anisic acid
OR345088-25G OR345088-1G OR345088-5G
APOSOR345088-25GEA 94.5 EUR
APOSOR345088-25G APOSOR345088-1G APOSOR345088-5G
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Punto di fusione: 213…219 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016512
CAS Number: 37908-96-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III