Stampa…
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Chloro-6-azaindole
OR345082-1G OR345082-5G
APOSOR345082-1GEA 85.8 EUR
APOSOR345082-1G APOSOR345082-5G
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 98%
7-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839905
CAS Number: 357263-41-3