Stampa…
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345081-1G OR345081-10G OR345081-5G
APOSOR345081-1GEA 79.9 EUR
APOSOR345081-1G APOSOR345081-10G APOSOR345081-5G
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 96%
4-Bromo-1-tosyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₄H₁₁BrN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10575009
CAS Number: 348640-07-3