Stampa…
5-Amino-2-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345071-1G OR345071-5G
APOSOR345071-1GEA 85.7 EUR
APOSOR345071-1G APOSOR345071-5G
5-Amino-2-iodopyridine 98%
5-Amino-2-iodopyridine
Formula: C₅H₅IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02706663
CAS Number: 29958-12-1