Stampa…
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345068-1G OR345068-5G
APOSOR345068-1GEA 74.2 EUR
APOSOR345068-1G APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06208242
CAS Number: 28286-79-5