Stampa…
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345059-25G OR345059-1G OR345059-5G
APOSOR345059-25GEA 105 EUR
APOSOR345059-25G APOSOR345059-1G APOSOR345059-5G
2,6-Dichloro-4-nitropyridine 97%
2,6-Dichloro-4-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Punto di fusione: 94…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05670545
CAS Number: 25194-01-8