Stampa…
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methyldaphnetin, 7,8-Dihydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one
OR345049-1G OR345049-5G
APOSOR345049-1GEA 0 EUR
APOSOR345049-1G APOSOR345049-5G
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Formula: C₁₀H₈O₄
Peso molecolare: 192,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016972
CAS Number: 2107-77-9