4-(2-Chloroethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di fusione: 187…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013995 CAS Number: 20849-78-9 |