Stampa…
3-Amino-2,4-dichloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR345038-25G OR345038-5G
APOSOR345038-25GEA 89.9 EUR
APOSOR345038-25G APOSOR345038-5G
3-Amino-2,4-dichloropyridine
3-Amino-2,4-dichloropyridine
Formula: C5H4Cl2N2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750301
CAS Number: 173772-63-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III