Stampa…
2-Methylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-2-methylpyridine
OR345035-1G OR345035-5G
APOSOR345035-1GEA 154 EUR
APOSOR345035-1G APOSOR345035-5G
2-Methylnicotinonitrile
2-Methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06254420
CAS Number: 1721-23-9