Stampa…
3-Amino-4-ethoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR345032-1G OR345032-250MG OR345032-500MG
APOSOR345032-1GEA 87.3 EUR
APOSOR345032-1G APOSOR345032-250MG APOSOR345032-500MG
3-Amino-4-ethoxypyridine
3-Amino-4-ethoxypyridine
Formula: C₇H₁₀N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234351
CAS Number: 1633-43-8