Stampa…
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-2,5-dibromopyridine
OR345031-1G OR345031-5G
APOSOR345031-1GEA 14.7 EUR
APOSOR345031-1G APOSOR345031-5G
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
2,5-Dibromo-3-chloropyridine
Formula: C₅H₂Br₂ClN
Peso molecolare: 271,3371 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08277306
CAS Number: 160599-70-2