Stampa…
3,4-Dibromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345020-100G OR345020-25G OR345020-5G
APOSOR345020-100GEA 282 EUR
APOSOR345020-100G APOSOR345020-25G APOSOR345020-5G
3,4-Dibromopyridine
3,4-Dibromopyridine
Formula: C₅H₃Br₂N
Peso molecolare: 236,89 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234016
CAS Number: 13534-90-2