3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR345009-100G
OR345009-25G
APOSOR345009-100GEA
277
EUR
APOSOR345009-100G
APOSOR345009-25G
3-Iodo-2-methoxypyridine 98%
3-Iodo-2-methoxypyridine
Formula:
C₆H₆INO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094946 CAS Number: 112197-15-6 |