4-Cyano-3-iodopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR345006-1G
OR345006-250MG
APOSOR345006-1GEA
319
EUR
APOSOR345006-1G
APOSOR345006-250MG
4-Cyano-3-iodopyridine 98%
4-Cyano-3-iodopyridine
Formula:
C₆H₃IN₂ Punto di fusione: 119…122 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08729285 CAS Number: 10386-28-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |