Stampa…
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR345004-1G OR345004-5G
APOSOR345004-1GEA 51 EUR
APOSOR345004-1G APOSOR345004-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 99%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Punto di fusione: 177…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093781
CAS Number: 101084-96-2