1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Chloro-N-(Boc)-indole-2-boronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-1H-indol-2-yl)boronic acid
OR3437-1G
OR3437-5G
APOSOR3437-1GEA
19
EUR
APOSOR3437-1G
APOSOR3437-5G
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-4-chloroindole-2-boronic acid
Formula:
C₁₃H₁₅BClNO₄ Peso molecolare: 295,53 g/mol Punto di fusione: 107…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114582 CAS Number: 475102-11-5 |